2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5347-1G
B5347-5G
TCIAB5347-1GEA
95
EUR
TCIAB5347-1G
TCIAB5347-5G
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (por GC)
2-Bromoallyl alcohol
Formula:
C₃H₅BrO Pto. Ebullición: 150°C Pto. de inflamación: 76°C |
Número MDL:
MFCD09265077 Núm. CAS: 598-19-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |