1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5348-5G B5348-25G
TCIAB5348-5GEA 30 EUR
TCIAB5348-5G TCIAB5348-25G
1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Número MDL: MFCD00051514
Núm. CAS: 29682-39-1
EINECS: 249-773-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42e61de5b10c04c74fff3e5ec8458f90d639798f&vid=42e61de5b10c04c74fff3e5ec8458f90d639798f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C