Benzyl (6-Bromohexyl)carbamate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-[N-(Carbobenzoxy)amino]hexyl bromide, Benzyl (6-bromohexyl)carbamate, 6-(N-Benzyloxycarbonylamino)hexyl bromide, 6-(N-Cbz-amino)hexyl bromide, (6-Bromohexyl)carbamic acid Benzyl ester
B5355-1G
B5355-200MG
TCIAB5355-1GEA
162
EUR
TCIAB5355-1G
TCIAB5355-200MG
Benzyl (6-Bromohexyl)carbamate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Benzyl (6-Bromohexyl)carbamate
Formula:
C₁₄H₂₀BrNO₂ MW: 314,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD08436190 Núm. CAS: 116784-97-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 53.0 deg-C |