1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5364-1G B5364-5G
TCIAB5364-1GEA 50 EUR
TCIAB5364-1G TCIAB5364-5G
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formula: C₁₉H₂₈F₂O
MW: 310,43 g/mol
Número MDL: MFCD20489249
Núm. CAS: 208709-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %