1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
B5365-5G B5365-25G
TCIAB5365-5GEA 21 EUR
TCIAB5365-5G TCIAB5365-25G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane ≥96.0% (por GC)
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,133 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00464207
Núm. CAS: 39590-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe60b0207defd8a80af2132a8db35373903f3af8&vid=fe60b0207defd8a80af2132a8db35373903f3af8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %