(tert-Butyldimethylsilyloxy)malononitrile ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (tert-Butyldimethylsilyloxy)propanedinitrile, MAC-TBS Reagent
B5370-200MG B5370-1G
TCIAB5370-200MGEA 119 EUR
TCIAB5370-200MG TCIAB5370-1G
(tert-Butyldimethylsilyloxy)malononitrile ≥93.0% (por GC)
(tert-Butyldimethylsilyloxy)malononitrile
Formula: C₉H₁₆N₂OSi
MW: 196,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27942977
Núm. CAS: 128302-78-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f43b516e62cf70386e7d15b69e6f0bebfb51458&vid=3f43b516e62cf70386e7d15b69e6f0bebfb51458&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %