4-tert-Butilcalix[6]areno
Proveedor: TCI
Atención
B5375-1G B5375-5G
TCIAB5375-1GEA 19 EUR
TCIAB5375-1G TCIAB5375-5G
4-tert-Butilcalix[6]areno
4-tert-Butilcalix[6]areno
Formula: C₆₆H₈₄O₆
Pto. de fusión: 381°C
Número MDL: MFCD00075464
Núm. CAS: 78092-53-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9389afd0f7f1b3c66a393bed1c85913d31b2707&vid=f9389afd0f7f1b3c66a393bed1c85913d31b2707&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (Except for the toluene)
Residual Solvent max. 10.0 %