4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-hidroxifenil)etan-1-ona
B5382-1G B5382-5G
TCIAB5382-1GEA 25 EUR
TCIAB5382-1G TCIAB5382-5G
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Número MDL: MFCD03428533
Núm. CAS: 30186-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642b75dfa90f870daa2315c703d12f47ac774e2c&vid=642b75dfa90f870daa2315c703d12f47ac774e2c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C