tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-epoxypyrrolidine, 1-Boc-3,4-epoxypyrrolidine
B5385-1G B5385-5G
TCIAB5385-1GEA 32 EUR
TCIAB5385-1G TCIAB5385-5G
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Número MDL: MFCD08691407
Núm. CAS: 114214-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1391c858553656c7a622cb02bb618f900e94c12b&vid=1391c858553656c7a622cb02bb618f900e94c12b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 3.0