Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5391-200MG
B5391-1G
TCIAB5391-200MGEA
88
EUR
TCIAB5391-200MG
TCIAB5391-1G
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate
Formula:
C₁₈H₁₈F₃NO₂ Pto. Ebullición: 170°C |
Número MDL:
MFCD00866001 Núm. CAS: 67330-25-0 Índice Merck: 14,04132 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |