5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4S,5S,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, X-Glc, 5-Bromo-4-chloro-3-(beta-D-glucopyranosyloxy)indole
B5393-200MG
B5393-1G
TCIAB5393-200MGEA
25
EUR
TCIAB5393-200MG
TCIAB5393-1G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucoside
Formula:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ MW: 408,629 g/mol Pto. de fusión: 243°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063690 Núm. CAS: 15548-60-4 EINECS: 239-603-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -78.0 to -83.0 deg (C=0.5,DMF) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...