2-Bromo-4,5-dimethylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Bromo-3,4-xylenol
B5394-1G B5394-5G
TCIAB5394-1GEA 104 EUR
TCIAB5394-1G TCIAB5394-5G
2-Bromo-4,5-dimethylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4,5-dimethylphenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Número MDL: MFCD09260834
Núm. CAS: 22802-39-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C