1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5404-1G B5404-200MG
TCIAB5404-1GEA 120 EUR
TCIAB5404-1G TCIAB5404-200MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD02179567
Núm. CAS: 63874-95-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C