2-Bromo-5-dodecylthiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5407-1G B5407-5G
TCIAB5407-1GEA 73 EUR
TCIAB5407-1G TCIAB5407-5G
2-Bromo-5-dodecylthiophene ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-dodecylthiophene
Formula: C₁₆H₂₇BrS
MW: 331.36 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22572689
Núm. CAS: 153561-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717b5d66558e0c9793ee13f20855099172f7d1bb&vid=717b5d66558e0c9793ee13f20855099172f7d1bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green lump
Purity (GC) min. 95.0 %