N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5416-25MG
B5416-100MG
TCIAB5416-25MGEA
56
EUR
TCIAB5416-25MG
TCIAB5416-100MG
N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine ≥98.0% (by HPLC)
N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine
Formula:
C₁₄H₁₁BrN₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09908082 Núm. CAS: 169205-78-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 16.50 to 18.50 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |