5H-Benzo[4,5]thieno[3,2-c]carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B5434-1G
B5434-200MG
TCIAB5434-1GEA
274
EUR
TCIAB5434-1G
TCIAB5434-200MG
5H-Benzo[4,5]thieno[3,2-c]carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5H-Benzo[4,5]thieno[3,2-c]carbazole
Formula:
C₁₈H₁₁NS MW: 273,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD22571687 Núm. CAS: 1255308-97-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 215.0 to 219.0 deg-C |