2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5437-1G
B5437-200MG
TCIAB5437-1GEA
282
EUR
TCIAB5437-1G
TCIAB5437-200MG
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formula:
C₂₄H₁₆BrN |
Número MDL:
MFCD27644694 Núm. CAS: 1616607-88-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |