Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Pyrophosphate 96,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Diphosphate
B5440-200MG
B5440-1G
TCIAB5440-200MGEA
166
EUR
TCIAB5440-200MG
TCIAB5440-1G
Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Pyrophosphate 96,0 Titrimetric
Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Pyrophosphate
Formula:
C₃₂H₇₄N₂O₇P₂ MW: 660.90 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
857447-79-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |