Dicianamido de 1-butil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B5447-5G B5447-25G
TCIAB5447-5GEA 93 EUR
TCIAB5447-5G TCIAB5447-25G
Dicianamido de 1-butil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Dicianamido de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₅N₅
Pto. de fusión: -6°C
Número MDL: MFCD07784457
Núm. CAS: 448245-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913d00dac22a799a0745611130453b3578522d24&vid=913d00dac22a799a0745611130453b3578522d24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %