Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥99.0% (by HPLC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
B5448-200MG B5448-1G
TCIAB5448-200MGEA 60 EUR
TCIAB5448-200MG TCIAB5448-1G
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥99.0% (by HPLC), purified by sublimation
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether
Formula: C₃₆H₂₈O₃P₂
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD28968111
Núm. CAS: 808142-23-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 99.0 area%