5,5'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5449-200MG B5449-1G
TCIAB5449-200MGEA 57 EUR
TCIAB5449-200MG TCIAB5449-1G
5,5'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5,5'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₆F₆N₂
Número MDL: MFCD24449717
Núm. CAS: 142946-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af6d6c73d6d01b24b9b1411729a58fd229d866a9&vid=af6d6c73d6d01b24b9b1411729a58fd229d866a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C