4-Bromobenz[a]anthracene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Bromotetraphene
B5450-200MG
B5450-1G
TCIAB5450-200MGEA
54
EUR
TCIAB5450-200MG
TCIAB5450-1G
4-Bromobenz[a]anthracene ≥97.0% (por GC)
4-Bromobenz[a]anthracene
Formula:
C₁₈H₁₁Br MW: 307,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD25371993 Núm. CAS: 61921-39-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 215.0 to 220.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...