3-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Bromodibenzo[b,d]furan
B5451-200MG B5451-1G
TCIAB5451-200MGEA 21 EUR
TCIAB5451-200MG TCIAB5451-1G
3-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
3-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Número MDL: MFCD09966042
Núm. CAS: 26608-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163e7d8b4be8eb4bf20268dacbd57a8aac201614&vid=163e7d8b4be8eb4bf20268dacbd57a8aac201614&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C