1-butil-1-metilpirrolidinio dicianamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B5453-5G B5453-25G
TCIAB5453-5GEA 57 EUR
TCIAB5453-5G TCIAB5453-25G
1-butil-1-metilpirrolidinio dicianamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-butil-1-metilpirrolidinio dicianamida
Formula: C₁₁H₂₀N₄
Número MDL: MFCD08458923
Núm. CAS: 370865-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e88858e0df3673b456ceb6915eda7bf333ebeb2d&vid=e88858e0df3673b456ceb6915eda7bf333ebeb2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %