2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5458-200MG B5458-1G
TCIAB5458-200MGEA 71 EUR
TCIAB5458-200MG TCIAB5458-1G
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile ≥95.0% (por GC)
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile
Formula: C₁₂H₅BrN₂S₂
Número MDL: MFCD06214120
Núm. CAS: 704890-84-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C