9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5461-1G B5461-5G
TCIAB5461-1GEA 62 EUR
TCIAB5461-1G TCIAB5461-5G
9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Formula: C₁₉H₁₄BrN
MW: 336,23 g/mol
Número MDL: MFCD00821698
Núm. CAS: 339576-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6358713744b2fe3db22679ed5eabc354acc0d631&vid=6358713744b2fe3db22679ed5eabc354acc0d631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C