9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B5462-1G
B5462-5G
TCIAB5462-1GEA
107
EUR
TCIAB5462-1G
TCIAB5462-5G
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole
Formula:
C₁₉H₁₃Br₂N |
Número MDL:
MFCD30469065 Núm. CAS: 1384281-49-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |