2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5475-1G B5475-5G
TCIAB5475-1GEA 114 EUR
TCIAB5475-1G TCIAB5475-5G
2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene
Formula: C₁₂H₁₉BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28101692
Núm. CAS: 925899-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %