Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5479-200MG B5479-1G
TCIAB5479-200MGEA 74 EUR
TCIAB5479-200MG TCIAB5479-1G
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₉N·HCl
Número MDL: MFCD28166320
Núm. CAS: 22287-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ce607854801725e63dc9c82789f2edf0e7685f&vid=79ce607854801725e63dc9c82789f2edf0e7685f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %