1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B5487-5G B5487-25G
TCIAB5487-5GEA 50 EUR
TCIAB5487-5G TCIAB5487-25G
1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide
Formula: C₁₂H₁₅N₅
MW: 229,29 g/mol
Número MDL: MFCD09038877
Núm. CAS: 878027-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30d8a74ac480894af052e5b0e5f4870157cadb2&vid=c30d8a74ac480894af052e5b0e5f4870157cadb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %