2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B5489-1G B5489-5G
TCIAB5489-1GEA 248 EUR
TCIAB5489-1G TCIAB5489-5G
2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₂₆H₂₉BO₂
Pto. de fusión: 241°C
Número MDL: MFCD31618106
Núm. CAS: 1270030-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2eaed3d1b04c2e57151113d7954a17f1a3433ba&vid=f2eaed3d1b04c2e57151113d7954a17f1a3433ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %