2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5491-200MG
B5491-1G
TCIAB5491-200MGEA
32
EUR
TCIAB5491-200MG
TCIAB5491-1G
2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene
Formula:
C₁₆H₁₁BrS |
Número MDL:
MFCD21648452 Núm. CAS: 118621-30-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 189.0 to 193.0 deg-C |