Bis(dietilamino)dimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5496-5ML B5496-25ML
TCIAB5496-5MLEA 30 EUR
TCIAB5496-5ML TCIAB5496-25ML
Bis(dietilamino)dimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Bis(dietilamino)dimetilsilano
Formula: C₁₀H₂₆N₂Si
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00039879
Núm. CAS: 4669-59-4
EINECS: 225-116-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %