3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
B5498-200MG B5498-1G
TCIAB5498-200MGEA 35 EUR
TCIAB5498-200MG TCIAB5498-1G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Número MDL: MFCD22573042
Núm. CAS: 267651-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=630a5bb9ead3091e5b112a8e8843b9410fb56ba2&vid=630a5bb9ead3091e5b112a8e8843b9410fb56ba2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %