tert-Butyldimethylsilanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5499-5ML B5499-25ML
TCIAB5499-5MLEA 85 EUR
TCIAB5499-5ML TCIAB5499-25ML
tert-Butyldimethylsilanol ≥95.0% (por GC)
tert-Butyldimethylsilanol
Formula: C₆H₁₆OSi
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00010673
Núm. CAS: 18173-64-3
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d90459c936c0ca308bb5b258789fbedaf52e80&vid=36d90459c936c0ca308bb5b258789fbedaf52e80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %