tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
B5501-1G B5501-5G
TCIAB5501-1GEA 67 EUR
TCIAB5501-1G TCIAB5501-5G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Número MDL: MFCD07779385
Núm. CAS: 147804-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0afa8382852b19ee12407a8fb0246b110c37c0e5&vid=0afa8382852b19ee12407a8fb0246b110c37c0e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C