9,9'-(5-Bromo-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole) ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Bromo-3,5-bis(carbazol-9-yl)benzene
B5502-1G
B5502-5G
TCIAB5502-1GEA
86
EUR
TCIAB5502-1G
TCIAB5502-5G
9,9'-(5-Bromo-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole) ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,9'-(5-Bromo-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole)
Formula:
C₃₀H₁₉BrN₂ MW: 487,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD28100481 Núm. CAS: 750573-24-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 224.0 to 228.0 deg-C |