2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5510-1G
B5510-5G
TCIAB5510-1GEA
44
EUR
TCIAB5510-1G
TCIAB5510-5G
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Pto. Ebullición: 162°C Pto. de fusión: –20°C Pto. de inflamación: 73°C |
Número MDL:
MFCD00153085 Núm. CAS: 175205-81-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |