1-Benzoylpiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phenyl(piperidin-1-yl)methanone
B5512-1G B5512-5G
TCIAB5512-1GEA 24 EUR
TCIAB5512-1G TCIAB5512-5G
1-Benzoylpiperidine ≥98.0% (por GC)
1-Benzoylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Pto. Ebullición: 321°C
Número MDL: MFCD00023702
Núm. CAS: 776-75-0
EINECS: 212-280-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6df42242cb03ec8b5d4ab5f82ca98611fa1ef9&vid=ba6df42242cb03ec8b5d4ab5f82ca98611fa1ef9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C