5-Bromobenzoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromobenzo[d]oxazole
B5515-1G
B5515-5G
TCIAB5515-1GEA
42
EUR
TCIAB5515-1G
TCIAB5515-5G
5-Bromobenzoxazole ≥98.0% (por GC)
5-Bromobenzoxazole
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198,0200 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095026 Núm. CAS: 132244-31-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 40.0 deg-C |