(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-N-(2-Benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide
B5519-1G
B5519-5G
TCIAB5519-1GEA
54
EUR
TCIAB5519-1G
TCIAB5519-5G
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone ≥98.0% (by HPLC)
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
Formula:
C₂₅H₂₄N₂O₂ MW: 384,470 g/mol |
Número MDL:
MFCD00145260 Núm. CAS: 96293-17-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -136 to -142 deg (C=1,MeOH) |