BMS-599626 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5520-10MG B5520-50MG
TCIAB5520-10MGEA 205 EUR
TCIAB5520-10MG TCIAB5520-50MG
BMS-599626 ≥98.0% (by HPLC)
BMS-599626
Formula: C₂₇H₂₇FN₈O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10565678
Núm. CAS: 714971-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b324f6da0356c0e76bd047fe28ad44dd7cc263&vid=e2b324f6da0356c0e76bd047fe28ad44dd7cc263&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.00 to 22.00 %