2,2'-Bipyridine-5,5'-diol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5525-50MG
B5525-250MG
TCIAB5525-50MGEA
93
EUR
TCIAB5525-50MG
TCIAB5525-250MG
2,2'-Bipyridine-5,5'-diol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bipyridine-5,5'-diol
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 276°C |
Número MDL:
MFCD20488016 Núm. CAS: 2326-78-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |