Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y metilo ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5527-5G B5527-25G
TCIAB5527-5GEA 70 EUR
TCIAB5527-5G TCIAB5527-25G
Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y metilo ≥98.0% (by HPLC)
Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y metilo
Formula: C₉H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: -4°C
Número MDL: MFCD03095437
Núm. CAS: 401788-98-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ec86c0fdf953dff3d72ad43639454fbf76b46d7&vid=1ec86c0fdf953dff3d72ad43639454fbf76b46d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %