2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5533-1G B5533-200MG
TCIAB5533-1GEA 298 EUR
TCIAB5533-1G TCIAB5533-200MG
2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Formula: C₁₅H₁₄BrN
Núm. CAS: 1443680-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C