2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5534-1G B5534-200MG
TCIAB5534-1GEA 647 EUR
TCIAB5534-1G TCIAB5534-200MG
2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine
Formula: C₂₁H₁₈BrN
Número MDL: MFCD27980034
Núm. CAS: 1319720-64-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C