10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5535-200MG B5535-1G
TCIAB5535-200MGEA 52 EUR
TCIAB5535-200MG TCIAB5535-1G
10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Formula: C₂₁H₁₈BrN
Número MDL: MFCD29919158
Núm. CAS: 1342892-15-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C