Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
B5543-25G B5543-5G
TCIAB5543-25GEA 212 EUR
TCIAB5543-25G TCIAB5543-5G
Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂
MW: 208.69 g/mol
Número MDL: MFCD07784451
Núm. CAS: 36443-80-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %