Dicyclohexylamine Borane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Borane - Dicyclohexylamine Complex
B5545-5G
B5545-25G
TCIAB5545-5GEA
40
EUR
TCIAB5545-5G
TCIAB5545-25G
Dicyclohexylamine Borane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dicyclohexylamine Borane
Formula:
BH₃·C₁₂H₂₃N Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
131765-96-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |