Benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5551-200MG B5551-1G
TCIAB5551-200MGEA 79 EUR
TCIAB5551-200MG TCIAB5551-1G
Benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene ≥97.0% (por GC)
Benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene
Formula: C₁₄H₈S₂
Número MDL: MFCD02114004
Núm. CAS: 248-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f5a01a11b61dee4bc5ca5dd1d4da2bff797bb05&vid=4f5a01a11b61dee4bc5ca5dd1d4da2bff797bb05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C